Learn More
DWK Life Sciences Silicone sealing ring, for GL threads, without PTFE washer
Codice prodotto. 10548411 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Joint Size:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10548411
Marca: DWK Life Sciences 286204604
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Seal for screw connection cap.
Suitable for PBT screw cap. Exemplary application: Fixing tubes
  • Suitable for PBT screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Inside 26 mm
Da utilizzare con (applicazione) Fixing tubes; Sealing
Joint Size GL 45
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 42 mm
Materiale Silicone