Learn More
DWK Life Sciences Silicone sealing ring, for GL threads, without PTFE washer
Codice prodotto. 15804618 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Joint Size:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15804618
Marca: DWK Life Sciences 286217602
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seal for screw connection cap.
Suitable for PBT screw cap. Exemplary application: Fixing tubes
  • Suitable for PBT screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Inside 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Fixing tubes; Sealing
Joint Size GL 32
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 29 mm
Materiale Silicone