Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Septa
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Tipo | Septum |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Durezza | 45° Shore A |
| Temperatura (sistema metrico) max | 250°C |
| Colore | Clear |
| Materiale | Silicone |
| Quantità | 50 Pack |