Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Septa
Codice prodotto. p-8012428 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10358341
Marca: Macherey-Nagel™ 702606
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Septum
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Durezza 45° Shore A
Temperatura (sistema metrico) max 250°C
Colore Clear
Materiale Silicone
Quantità 50 Pack