Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Silicone Sheet
Codice prodotto. 11734365 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
360 x 360 x 1 mm
360 x 360 x 1.5 mm
360 x 360 x 2 mm
360 x 360 x 3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11734365
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An excellent choice for applications requiring good sealing properties at high and low temperatures. Fisherbrand™ General Purpose Silicone Sheets are also suitable for applications requiring direct food contact.
  • Available plain or adhesive backed
  • Suitable for use at -40° to +200°C and +230°C short-term
  • Can be supplied in sheet form or converted into strips, seals, washers, gaskets and fabricated articles
Specifica
Descrizione 2 x 360 x 360mm
Dimensioni (L x P x A) 360 x 360 x 2 mm