Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Protects hygroscopic chemicals and preserves objects that react with humidity.
- Fits BRAND™ Novus Desiccator 65243
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 215 mm |
| N. per confezione | 1 Each |
| Product Type | Desiccator Lid |
| Descrizione | Lid with socket |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Novus Desiccators |
| Altezza (sistema metrico) | 84 mm |