Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi in silicone
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18 mm
50.5 mm
56 mm
60 mm
64.5 mm
71 mm
79 mm
94 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
24 mm
59.5 mm
65 mm
70 mm
75.5 mm
83 mm
92 mm
107 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperature Range (Metric) | 200 °C |
| Colore | Trasparente |
| Diameter (Metric) Bottom | 18 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 24 mm |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tappo |