Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Quantità:
1 ciascuno
Confezione da 10
Confezione da 2
Confezione da 20
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Diameter (Metric) Bottom | 43 mm |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tappo |