Learn More
Hirschmann™ Tappi in silicone
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6-9 mm
Da 9 a 11 mm
Da 11 a 14 mm
Da 13 a 16 mm
Da 15 a 18 mm
Da 18 a 21 mm
Da 20 a 23 mm
22-30 mm
30-40 mm
Da 40 a 50 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Uniform pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | Da 13 a 16 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Colore | Rosa |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tapered Stopper |