Learn More
Hirschmann™ Tappi in silicone
Codice prodotto. 10650644
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6-9 mm
Da 9 a 11 mm
Da 11 a 14 mm
Da 13 a 16 mm
Da 15 a 18 mm
Da 18 a 21 mm
Da 20 a 23 mm
22-30 mm
30-40 mm
Da 40 a 50 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10650644
Marca: Hirschmann™ 8905524
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silicone Stoppers are specially processed culture plugs with continuous bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
  • Uniform pore structure
  • Good air permeability
  • Chemically and temperature resistant
  • Liquid repellent and reusable
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno Da 20 a 23 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Quantità Confezione da 10
Colore Rosa
Materiale Silicone
Product Type Tapered Stopper