Learn More
BRAND™ Silicone Stoppers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12.5 mm
14 mm
17 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Silicone rubber construction
- Used to prevent inadvertant leaks and spills
- Natural color
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Quantità | 10 |
| Colore | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 21 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 27 mm |
| Materiale | Silicone |