Learn More
BRAND™ Silicone Stoppers
Codice prodotto. p-8010387 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12.5 mm
14 mm
17 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10079620
Marca: BRAND™ 144330
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Silicone construction with natural color. Prevents spillage while working in the lab.
  • Silicone rubber construction
  • Used to prevent inadvertant leaks and spills
  • Natural color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Colore Natural
Diameter (Metric) Bottom 17 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 22 mm
Materiale Silicone