Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo trasparente in silicone
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
1m
25m
Descrizione
- Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
- Meets following standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
- Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Farmacopea europ. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Overall Length (Metric) | 1 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | Pompe peristaltiche |
| Min. Operating Temperature (Metric) | da –60 a 200 °C |
| Quantità confezione | 1 rotolo |
| Colore | Trasparente |
| Vedi altri risultati |