Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo trasparente in silicone
Codice prodotto. 10529661
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
1m
25m
Codice prodotto. 10529661
Marca: Deutsch Neumann™ 3100103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Appropriate for use with peristaltic pumps. Deutsch Neumann™ Silicone Tubing is transparent, certified food grade and suitable for general laboratory usage.
  • Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
  • Meets following standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
  • Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifica
Certificazione/Conformità BFR XV , FDA 177.2600, DAB 10, Farm. eur. .2 edizione
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con Pompe peristaltiche
Min. Operating Temperature (Metric) da –60 a 200 °C
Quantità confezione 1 rotolo
Colore Trasparente
Durezza 60 (Shore A, ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) da –60 a 200 °C