Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo trasparente in silicone
Appropriate for use with peristaltic pumps. Deutsch Neumann™ Silicone Tubing is transparent, certified food grade and suitable for general laboratory usage.
3.65€ - 152.00€
Specifica
Materiale | Silicone |
---|---|
Da utilizzare con | Pompe peristaltiche |
Min. Operating Temperature (Metric) | da –60 a 200 °C |
Quantità confezione | 1 rotolo |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10058460
|
Deutsch Neumann™
3101014 |
10 mm | 14 mm |
124.00€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10529661
|
Deutsch Neumann™
3100103 |
1 mm | 3 mm |
19.40€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10693911
|
Deutsch Neumann™
3100305 |
3 mm | 5 mm |
23.80€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10577541
|
Deutsch Neumann™
3100204 |
2 mm | 4 mm |
19.10€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10768921
|
Deutsch Neumann™
3101216 |
12 mm | 16 mm |
152.00€
25m |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10603921
|
Deutsch Neumann™
3100306 |
3 mm | 6 mm |
36.05€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10088290
|
Deutsch Neumann™
3100406 |
4 mm | 6 mm |
28.60€
25m |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10394081
|
Deutsch Neumann™
3100407 |
4 mm | 7 mm |
42.70€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10323611
|
Deutsch Neumann™
3100610 |
6 mm | 10 mm |
78.65€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10602411
|
Deutsch Neumann™
3100508 |
5 mm | 8 mm |
59.45€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10201821
|
Deutsch Neumann™
3100609 |
6 mm | 9 mm |
58.75€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10454281
|
Deutsch Neumann™
3100710 |
7 mm | 10 mm |
63.70€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10028440
|
Deutsch Neumann™
3100811 |
8 mm | 11 mm |
76.55€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10272101
|
Deutsch Neumann™
3100812 |
8 mm | 12 mm |
114.00€
25m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10485431
|
Deutsch Neumann™
3100711 |
7 mm | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
- Meets following standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
- Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Specifica
Silicone | |
da –60 a 200 °C | |
Trasparente | |
da –60 a 200 °C |
Pompe peristaltiche | |
1 rotolo | |
60 (Shore A ±5) |