Learn More
Lauda™ Silicone Tubes
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
8 mm
Gamma di temperatura:
-60°C to +100°C
10°C to 100°C
Dimensione della confezione:
1m
Descrizione
- Silicone tubing with foam rubber insulation
- 8mm inner diameter (9mm insulated)
- For temperatures from -60 to +100° C
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For connecting thermostat |
| Gamma di temperatura | -60°C to +100°C |
| Tipo | Silicone Tubing with foam rubber insulation |
| Materiale | Silicone |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
| Diameter (Metric) Inside | 8 mm |