Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone
Codice prodotto. 11507083 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.0 mm
2.0 mm
3,0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
8 mm
9 mm
10.0 mm
12,5 mm
16 mm
Spessore (sistema metrico):
0,75 mm
1.0 mm
1,5 mm
2.0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
10m
Codice prodotto. 11507083
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per trasferimenti di liquidi affidabili e accurati.
Available in different diameters
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 6.0 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 1,5 mm