Learn More
Lauda™ Silicone tubes
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
11 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
33 mm
Dimensione della confezione:
1m
Descrizione
- For installation at higher air humidity
- Made from silicone
Specifica
Specifica
| Gamma di temperatura | -70°C to +120°C |
| Tipo | Tubing |
| Materiale | EPDM Rubber |
| Diameter (Metric) Inside | 11 mm |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 33 mm |