Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone
Codice prodotto. p-8004887
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
4.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
8 mm
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 11755948
Marca: Masterflex™ 0641103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Silicone Tubing is peroxide-cured, offers excellent heat resistance and a low compression set.
  • Odorless, nontoxic, translucent tubing
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements
  • Manufactured according to GMP
  • Sterilize by autoclave or gamma irradiation
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (English) 24.9 ft.
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (English) 446°F
Max. Operating Temperature (Metric) 230°c
Product Type Tubing