Learn More
BRAND™ Silicone Tubing
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
25m
Descrizione
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Materiale | Silicone Rubber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Dimensioni dei tubi | 6 x 9 mm |
| Colore | Semitrasparente |