Learn More
BRAND™ Silicone Tubing
Codice prodotto. p-7159967 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
25m
Codice prodotto. 10121681
Marca: BRAND™ 143352
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Translucent tubing
  • Autoclavable (121 °C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
    Materiale Silicone Rubber
    Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
    Overall Length (Metric) 25 m
    Dimensioni dei tubi 2 x 4 mm
    Colore Semitrasparente