Learn More
Brand™ Silicone Tubing, 5mm
Codice prodotto. 10505984 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
Dimensione della confezione:
25m
Codice prodotto. 10505984
Marca: Brand™ 143358
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable silicone tubing well suited for a variety of pump and transfer applications.
  • Translucent
  • Autoclavable (121°C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • Minimum order of 25 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Colore Semitrasparente
Product Type Tubing