Learn More
JULABO™ Silicone Tubing
Codice prodotto. 17158508
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm ID, 14 mm OD
8 mm ID, 9 mm OD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
17158508 8 mm ID, 9 mm OD Pezzo
17168508 12 mm ID, 14 mm OD Pezzo
2 options
Codice prodotto. 17158508
Fornitore: JULABO™ 8930120
JULABO Silicone Tubing is available in a variety of sizes.
  • -50°C to 180°C
  • Sizes include:
    • 8 mm ID x 9 mm OD
    • 12 mm ID x 14 mm OD
Specifica
Gamma di temperatura -50°C to +180°C
Materiale Silicone
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Diametro (sistema metrico) 8 mm ID, 9 mm OD