Learn More
JULABO™ Silicone Tubing
Descrizione
- -50°C to 180°C
- Sizes include:
- 8 mm ID x 9 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Specifica
Specifica
| Gamma di temperatura | -50°C to +180°C |
| Materiale | Silicone |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm ID, 14 mm OD |