Learn More
Cytiva Silicone Tubing/MicroPerpex
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing/MicroPerpex |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Overall Length (Metric) | 2 m |
| Materiale | Silicone |