Learn More
Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore Extension Pump Tubing
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
32
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
- Translucent Autoanalysis Tubing
- Stands up to high-temperatures
- Biologically stable and autoclavable
- Long service life and outstanding fatigue resistance
- Resistant to ozone and UV light
- Won't crack, swell or harden
- FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, USP Class IV |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.3 mm |
| Materiale | Silicone |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Da utilizzare con | For Masterflex peristaltic pumps, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow |
| Da utilizzare con (applicazione) | Extending the length of tubing |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Dimensioni dei tubi | 32 |
| Colore | Gray |
| Vedi altri risultati |