Learn More
Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore Extension Pump Tubing
Codice prodotto. 11957855
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
32
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 11957855
Marca: Ismatec™ 72461089
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this translucent tubing for applications using acetone, methyl-ethyl-ketone (MEK) and other highly aggressive chemicals. Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore Extension Tubing is especially designed for use with Ismatec™ platinum-cured silicone color-coded stopped tubing.
  • Translucent Autoanalysis Tubing
  • Stands up to high-temperatures
  • Biologically stable and autoclavable
  • Long service life and outstanding fatigue resistance
  • Resistant to ozone and UV light
  • Won't crack, swell or harden
  • FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.89 mm
Materiale Silicone (Platinum-Cured)
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con Masterflex Silicone (platinum cured) color-coded stopped tubing for Ismatic pumps
Da utilizzare con (applicazione) Extending the length of tubing
Dimensioni dei tubi 26