Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silicone Caps
Codice prodotto. 10313481
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Da 20 a 30 mm
Da 30 a 40 mm
Da 40 a 55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10313481
Marca: Hirschmann™ 8905730
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent permeability and secure fitting, thanks to seal lip. Ideally suitable for agitated cultures.
  • Uniform pore structure
  • Good air permeability
  • Chemically and temperature resistant
  • Liquid repellent and reusable
Specifica
Diametro (sistema metrico) Da 20 a 30 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura
Lunghezza (sistema metrico) 28 mm
Quantità Confezione da 10
Colore Rosa
Materiale Silicone