Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silicone Caps
Codice prodotto. 10771231
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Da 20 a 30 mm
Da 30 a 40 mm
Da 40 a 55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10771231
Marca: Hirschmann™ 8905740
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent permeability and secure fitting, thanks to seal lip. Ideally suitable for agitated cultures.
  • Uniform pore structure
  • Good air permeability
  • Chemically and temperature resistant
  • Liquid repellent and reusable
Specifikationer
Diametro (sistema metrico) Da 30 a 40 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura
Lunghezza (sistema metrico) 28 mm
Quantità Confezione da 10
Colore Rosa
Materiale Silicone
Product Type Tappo
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.