Learn More
Buerkle™ Extension Rod for use with Buerkle™ SiloDrill
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel AISI 304
Specifica
Specifica
| Product Type | Extension |
| Materiale | Stainless Steel (V2A) |
| Autoclavabile | Si |
| Descrizione | Extension for silo drill |
| Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | SiloDrill |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 40 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 cm |