Learn More
Tocris Bioscience™ Silodosin
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Silodosin is a selective α1A adrenoceptor antagonist (Ki = 0.036 nM). Displays >55 fold selectivity for α1A over α1B and α1D. Inhibits norepinephrine-induced [Ca2+]I increase in α1A expressing CHO cells (IC50 = 0.32 nM). Inhibits norepinephrine-induced contraction of isolated human prostate tissue.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide |
| CAS | 160970-54-7 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C25H32F3N3O4 |
| Peso formulazione | 495.53 |
| Purezza | 98% |