Learn More
Silodosin, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097148
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16434556
Marca: Medchem Express HY10122
MedChemExpress Silodosin (KAD 3213; KMD 3213) is a potent, selective and orally active α1A-adrenergic receptor (α1A-AR) blocker. Silodosin exhibits high affinity for α1A-AR (Ki=0.036 nM), over 162-fold and 50-fold than for α1B-AR and α1D-AR with Ki values of 21 nM and 2.0 nM, respectively. Silodosin is an effective and well-tolerated agent, it can be used for the investigation of LUTS/BPH.
Silodosin (KAD 3213
Specifica
Materiale o nome chimico Silodosin
CAS 160970-54-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H32F3N3O4
Quantità 100 mg
Sinonimo KAD 3213 KMD 3213
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.90 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC(C[C@@H](C)NCCOC2=CC=CC=C2OCC(F)(F)F)=CC3=C1N(CC3)CCCO
Molecular Weight (g/mol) 495.53
Peso formulazione 495.53
Percent Purity 95.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.