Learn More
Silodosin, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16524424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16524424
Marca: Thermo Scientific Acros 464521000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 160970-54-7
Formula molecolare C25H32F3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 495.54
InChI Key PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
IUPAC Name 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl}amino)propyl]-2,3-dihydro-1H-indole-7-carboxamide
SMILES C[C@H](CC1=CC2=C(N(CCCO)CC2)C(=C1)C(N)=O)NCCOC1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Silodosin
Punto di fusione >104.0°C
Quantità 100 mg
Peso formulazione 495.54