Learn More
SGE™ Ghiera di ricambio per kit di base ghiera SilTite™
Codice prodotto. 10123554
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.32 mm I.D. Column
0.53 mm I.D. Column
Diametro interno 0.1-0.25 mm Colonna
Diameter (Metric) Inside:
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10123554
Marca: SGE™ 073222
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
Per l'uso con i kit di base di ghiere SGE SilTite
  • L’eccezionale metallo SilTite non contaminante al 100% non ha bisogno di riserraggio dopo l'utilizzo
  • Forma una forte tenuta ermetica permanente intorno alla colonna capillare
  • La base della ghiera è piatta per formare una tenuta stagna con interfaccia MS
  • Ideale per applicazioni ad alta pressione
  • Temperatura massima: 500°C (932°F)
  • Da utilizzare con il dado SilTite fornito
Specifica
Tipo Ferrule
Da utilizzare con (applicazione) All Connections
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.53 mm I.D. Column
Materiale Metal
Quantità 10/Pk.
Diameter (Metric) Inside 0.8 mm