Learn More
SGE™ Ghiera di ricambio per kit di base ghiera SilTite™
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.32 mm I.D. Column
0.53 mm I.D. Column
Diametro interno 0.1-0.25 mm Colonna
Diameter (Metric) Inside:
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Per l'uso con i kit di base di ghiere SGE SilTite
- L’eccezionale metallo SilTite non contaminante al 100% non ha bisogno di riserraggio dopo l'utilizzo
- Forma una forte tenuta ermetica permanente intorno alla colonna capillare
- La base della ghiera è piatta per formare una tenuta stagna con interfaccia MS
- Ideale per applicazioni ad alta pressione
- Temperatura massima: 500°C (932°F)
- Da utilizzare con il dado SilTite fornito
Specifica
Specifica
| Tipo | Bussola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tutti i raccordi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro interno 0.1-0.25 mm Colonna |
| Materiale | Metallo |
| Quantità | 10/confezione |
| Diameter (Metric) Inside | 0.4 mm |