Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrules
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ SilTite Ferrules are for use with capillary column connectors.
Specifica
Specifica
| Tipo | Ferrule |
| Descrizione | For 0.32 mm I.D. Capillary; Pk. of 10 |
| Diametro (sistema metrico) | 0.32 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fused Silica Capillary GC Columns |
| Materiale | SilTite Metal |