Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ GC Capillary Column Connector
Codice prodotto. 10046604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Capillary Column Connector
Replacement Column Connector Nuts
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 to 0.25 mm
0.1 to 0.53 mm
0.45 to 0.53 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10046604
Marca: Thermo Scientific™ 290MN211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use SilTite GC Capillary Column Connectors for fused silica capillary GC columns.
Use Thermo Scientific™ SilTite Capillary Column Connectors for fused silica capillary GC columns. They are glass lined for inertness and have a low thermal mass.
Join together two GC columns
Repair broken columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Replacement Column Connector Nuts
Descrizione 290 MN211
Diametro (sistema metrico) interno 0.1 to 0.53 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fused Silica Capillary Column