Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ GC Capillary Column Connector
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Use Thermo Scientific™ SilTite Capillary Column Connectors for fused silica capillary GC columns. They are glass lined for inertness and have a low thermal mass.
Repair broken columns
Specifica
Specifica
| Tipo | Capillary Column Connector |
| Descrizione | 290 MU500 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.45 to 0.53 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fused Silica Capillary Column |