Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 25/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
| Product Type | GC Inlet liner, Tapered FocusLiner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Finnigan 9001 and GCQ GCs, and Trace 1300, 1310 |