Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
Codice prodotto. 12964041
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 12964041
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09211101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
    Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 78.5 mm
Product Type GC Inlet liner, Tapered FocusLiner
Diametro (sistema metrico) interno 2.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Finnigan 9001 and GCQ GCs, and Trace 1300, 1310