Learn More
Silver Bromide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. p-7120760 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15632250
Marca: Honeywell-Fluka 2268155G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7785-23-1
Formula molecolare AgBr
Molecular Weight (g/mol) 187.772
Numero MDL MFCD00003398
InChI Key ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
PubChem CID 66199
IUPAC Name bromosilver
SMILES Br[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver Bromide
Punto di fusione 432°C
Forma fisica Solid
Quantità 5 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 187.77g/mol
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass Bottle
Densità 6.473g/mL at 25°C