Learn More
Silver carbonate, 99%, pure
Codice prodotto. p-221891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10684862
Marca: Thermo Scientific Acros 176970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 534-16-7 | CAg2O3 | 275.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-16-7
Formula molecolare CAg2O3
Molecular Weight (g/mol) 275.75
Numero MDL MFCD00003403
InChI Key WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC Name carbonic acid;silver
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver carbonate
Punto di fusione 210.0°C
Nota nome 99%
Colore Green to Green-Yellow
Forma fisica Granular Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare Ag2CO3
Fieser 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432
Indice di Merck 15, 8646
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide and nitric acid, insoluble in alcohol
Peso formulazione 275.75
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.