Learn More
Silver chloride, Purum, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15630950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
6 x 100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
pezzi 6
Codice prodotto. 15630950
Marca: Honeywell-Fluka 10213100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-90-6
Formula molecolare AgCl
Molecular Weight (g/mol) 143.32
Numero MDL MFCD00003399
InChI Key HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Specifica
Punti di ebollizione 1,547°C
Materiale o nome chimico Silver chloride
Punto di fusione 455°C (literature)
Nota nome Purum, ≥99.5%
CAS max % 100.0000%
Quantità 100 g
Formula lineare Hn+2PnO3n+1
Numero UN UN3260
Peso formulazione 143.32
Percent Purity >99.5%
Grado purum
Imballaggio Glass Bottle
Densità 5.54 g/cm3