Learn More
Silver hexafluoroantimonate, 99%
Codice prodotto. 11307237
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11307237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011538.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.619 g/mol
Silver hexafluoroantimonate is used as a catalyst for the preparation of a number of compounds. It acts as an acidic catalyst in epoxide opening reactions and sulfenylation reactions , controlled initiator in polymerization reactions, and as an activator of catalyst in certain organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26042-64-8
Formula molecolare AgF6Sb
Molecular Weight (g/mol) 343.619
Numero MDL MFCD00003401
InChI Key GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
IUPAC Name silver;hexafluoroantimony(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver hexafluoroantimonate
Colore White to Cream
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 1 g
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 343.41
Percent Purity 99%
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver(I) hexafluoroantimonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silver(I) hexafluoroantimonate