Learn More
Silver(I) oxide, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver(I) oxide |
| Colore | Black |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | Ag2O |
| Fieser | 01,1011; 02,368; 03,252; 04,430; 05,583; 06,515; 07,321; 08,442; 10,350; 11,468 |
| Indice di Merck | 15, 8660 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dil.hno3 and ammonia,practically insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 231.74 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver(I) oxide
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Silver oxide