Learn More
Silver(I) Oxide, Honeywell™
Codice prodotto. 15622090 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 15622090
Marca: Honeywell Research Chemicals 22116310G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20667-12-3
Formula molecolare Ag2O
Molecular Weight (g/mol) 231.74
Numero MDL MFCD00003404
InChI Key KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(I) Oxide
Quantità 10 g
Numero UN 1479
Peso formulazione 231.74g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus