Learn More
Silver(I) Oxide, purum p.a, ≥99.0% (AT), Honeywell™
Codice prodotto. 15617350 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15617350
Marca: Honeywell Research Chemicals 8526010G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥99.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20667-12-3
Formula molecolare Ag2O
Molecular Weight (g/mol) 231.74
Numero MDL MFCD00003404
InChI Key KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(I) oxide
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità Slightly soluble
Peso formulazione 231.74g/mol
Percent Purity ≥99.0% (AT)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene