Learn More
Silver(I) Oxide, purum p.a, ≥99.0% (AT), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120764 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15617350
Marca: Honeywell Research Chemicals 8526010G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥99.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20667-12-3
Formula molecolare Ag2O
Molecular Weight (g/mol) 231.74
Numero MDL MFCD00003404
InChI Key KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Specifikationer
Materiale o nome chimico Silver(I) oxide
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità Slightly soluble
Peso formulazione 231.74g/mol
Percent Purity ≥99.0% (AT)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.