Learn More
Silver(II) fluoride, 98+%
Codice prodotto. 11377357
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11377357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011610.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Moisture and Light Sensitive | CAS: 7783-95-1 | AgF2
Silver(II) fluoride is used as a fluorinating and oxidizing agent. It is also used in the preparation of organic perfluorocompounds and in the fluorination of aromatic compounds. In addition, it is also used in pharmacy and electroplating industry. It serves as an intermediate in the catalysis of gaseous reactions with fluorine by silver. It is utilized in the oxidation of xenon to xenon difluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-95-1
Formula molecolare AgF2
Numero MDL MFCD00003411
Sinonimo Silver difluoride
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(II) fluoride
Punto di fusione 690°C
Colore Brown
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 98+%
Informazioni di solubilità Soluble in hexane,chloroform,chlorofluorocarbon and hydrogen fluoride.
Peso formulazione 145.87
Sensibilità Light and moisture sensitive
Aspetto Brown crystals
Densità 4.6
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver(II) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silver fluoride