Learn More
Silver Nitrate, 0.1M, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: silver nitrate